Dioxyde de zirconium (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (p/p) ≥99.95% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -325 Mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zirconium (IV) oxyde
Stabilization: Stabilisé avec oxyde d'yttrium (Y₂O₃) 8%
45562.22EA 299 EUR InStock
45562.22 45562.36
Dioxyde de zirconium (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (p/p) ≥99.95% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -325 Mesh
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité