4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2708-5GEA 164 EUR InStock
TCIAD2708-5G
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (par GC)
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene
Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,2982 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136904
Numéro CAS: 18869-29-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/28979828.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité