Estriol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0218-1G E0218-100MG
TCIAE0218-1GEA 114 EUR InStock
TCIAE0218-1G TCIAE0218-100MG
Estriol ≥98.0% (par GC)
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
Merck Index: 14,03707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3a1971f19e65bdd3f64256d52073a8d565962a5&vid=d3a1971f19e65bdd3f64256d52073a8d565962a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +60.0 deg (C=0.4, Dioxane)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité