Estrone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
117840010 117840050 117840250
ACRO117840010EA 61.3 EUR InStock
ACRO117840010 ACRO117840050 ACRO117840250
Estrone 99+%
Estrone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Point de fusion: 258…261 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003620
Numéro CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 261 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Additional info limit of equilenin and equilin: passes test
HPLC ≥99.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +158° to +165° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)
Clarity of solution passes test
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.005 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 g ACRO117840010
Flacon Verre 5 g ACRO117840050
Flacon Verre 25 g ACRO117840250
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité