5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1513-5GEA 102 EUR InStock
TCIAA1513-5G
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine
Formule: C₆H₄ClN₃S
MW: 185,6341 g/mol
Numéro MDL: MFCD00465908
Numéro CAS: 30536-19-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/76/28929576.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité