9-Phenylcarbazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Phenylcarbazole
H56827.06 H56827.14
H56827.06EA 188 EUR InStock
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 1150-62-5 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.30 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004965
Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004965
Numéro CAS: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité