9-Phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1492-1G P1492-25G P1492-5G
TCIAP1492-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1492-1G TCIAP1492-25G TCIAP1492-5G
9-Phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
9-Phenylcarbazole
Formule: C₁₈H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00004965
Numéro CAS: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a64f6211aca4d5795207a9ccccdba92673486356&vid=a64f6211aca4d5795207a9ccccdba92673486356&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité