1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18704.14 L18704.06
L18704.14EA 111 EUR InStock
L18704.14 L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 63074-07-7 Molecular Formula: C9H16N2O2 Formula Weight: 184.24 Boiling Point: 120-125°/0.2mm Beilstein Reference: 880578
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190247
Numéro CAS: 63074-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité