Iminostilbene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21323.14 B21323.22 B21323.36
B21323.14EA 94.7 EUR InStock
B21323.14 B21323.22 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Purity: 97% CAS No.: 256-96-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 197-199° Beilstein Reference: 1343358
Formule: C₁₄H₁₁N
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité