Isosorbide dimethyl ether 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
369910250 369911000
ACRO369910250EA 49.7 EUR InStock
ACRO369910250 ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 93…95 °C (.1hPa)
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064828
Numéro CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité