Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17516.14EA 57.1 EUR InStock
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,165
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064828
Numéro CAS: 5306-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité