Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0390-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0390-25G
Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (par GC)
Isosorbide dimethyl ether
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00064828
Numéro CAS: 5306-85-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/21/28972221.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +99.0 deg (C=2,chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité