Isosorbide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13989.0BEA 568 EUR InStock
A13989.0B A13989.18 A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point de fusion: 56…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064827
Numéro CAS: 652-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité