Isosorbide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
I0407-25G I0407-500G I0407-100G
TCIAI0407-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0407-25G TCIAI0407-500G TCIAI0407-100G
Isosorbide ≥98.0% (par GC)
Isosorbide
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00064827
Numéro CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Merck Index: 14,05224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54ffe893107ed94d94f9512127ee666a3af10e0&vid=f54ffe893107ed94d94f9512127ee666a3af10e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +47.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité