1-(2-Furoyl)pipérazine
Synonyms: Prazosin Related Compound D
009787-25G 009787-100G
FLUO009787-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009787-25G FLUO009787-100G
1-(2-Furoyl)pipérazine
1-(2-Furoyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038831
Numéro CAS: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité