1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
F0705-25G F0705-5G
TCIAF0705-25GEA 117 EUR InStock
TCIAF0705-25G TCIAF0705-5G
1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClN₂O₂
MW: 216,6647 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236012
Numéro CAS: 60548-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c04857ea086654ec1be03ba961dc3f7004f62&vid=fa0c04857ea086654ec1be03ba961dc3f7004f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité