Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride

Synonyms: BOP-Cl

045165-100G 045165-25G 045165-5G
FLUO045165-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045165-100G FLUO045165-25G FLUO045165-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride


Formule: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010077
Numéro CAS: 68641-49-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité