Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1213-25G B1213-5G
TCIAB1213-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1213-25G TCIAB1213-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formule: C₆H₈ClN₂O₅P
Numéro MDL: MFCD00010077
Numéro CAS: 68641-49-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&vid=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité