Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00698.06EA 99.8 EUR InStock
L00698.06 L00698.03
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₂₁OP
MW: 284,34 g/mol
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014301
Numéro CAS: 13689-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité