Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1429-25G C1429-5G
TCIAC1429-25GEA 184 EUR InStock
TCIAC1429-25G TCIAC1429-5G
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formule: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046360
Numéro CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité