HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26082.03 H26082.06 H26082.14
H26082.03EA 40.2 EUR InStock
H26082.03 H26082.06 H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Purity: 99% CAS No.: 148893-10-1 Molecular Formula: C10H15F6N6OP Formula Weight: 380.23 Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00274639
Formule: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274639
Numéro CAS: 148893-10-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité