TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13470.03 L13470.06 L13470.14
L13470.03EA 35.4 EUR InStock
L13470.03 L13470.06 L13470.14
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Purity: 99% CAS No.: 125700-67-6 Molecular Formula: C11H16BF4N5O Formula Weight: 321.08 Melting Point: 195-198° dec. Beilstein Reference: 7066325
Formule: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077413
Numéro CAS: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité