TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Synonyms: TBTU
009020-5G 009020-25G
FLUO009020-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009020-5G FLUO009020-25G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formule: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077413
Numéro CAS: 125700-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité