TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Danger
B1658-25G B1658-5G
TCIAB1658-25GEA 120 EUR InStock
TCIAB1658-25G TCIAB1658-5G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formule: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077413
Numéro CAS: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f3bfe5b2deadabbfeb0c9e325920176bfe532c&vid=f0c4f4052d6059e70d18ac789ce9f9ac3fa66ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité