4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
B0858-25G B0858-5G
TCIAB0858-25GEA 109 EUR InStock
TCIAB0858-25G TCIAB0858-5G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006927
Numéro CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99436a82745d1925b86328bc604b93c6295568c&vid=f99436a82745d1925b86328bc604b93c6295568c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité