7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0508-25ML E0508-5ML
TCIAE0508-25MLEA 1540 EUR InStock
TCIAE0508-25ML TCIAE0508-5ML
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par GC)
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00082342
Numéro CAS: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&vid=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité