Pyrido[3,2-b]pyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22843.02EA 72.7 EUR InStock
B22843.02 B22843.88
Pyrido[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Formule: C₇H₅N₃
MW: 131,14 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006717
Numéro CAS: 322-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité