Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
343209-5EA 157 EUR InStock
343209-5
Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Fluorescein diacetate
Formule: C₂₄H₁₆O₇
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité