2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Fournisseur: Cayman Chemical
13061-100 13061-250 13061-500 13061-1
CAYM13061-100EA 77.4 EUR InStock
CAYM13061-100 CAYM13061-250 CAYM13061-500 CAYM13061-1
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,2648 g/mol
Numéro MDL: MFCD00617257
Numéro CAS: 30709-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité