2-Methyl-4-phenylthiazol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylthiazole
13386-100 13386-250 13386-500 13386-1
CAYM13386-100EA 77.4 EUR InStock
CAYM13386-100 CAYM13386-250 CAYM13386-500 CAYM13386-1
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formule: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00489998
Numéro CAS: 1826-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité