2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23882.03 B23882.06
B23882.03EA 56.3 EUR InStock
B23882.03 B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 56503-96-9 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 164858
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236016
Numéro CAS: 56503-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité