2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23223.06EA 187 EUR InStock
B23223.06 B23223.03
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,30 g/mol
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046452
Numéro CAS: 21331-43-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité