2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Synonyms: 4-(Pyridin-2-yl)thiazol-2-amine
CFF395.1 CFF395.2.5 CFF395.5 017418-1G 017418-2.5G 017418-5G
CHMPCFF395.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF395.1 CHMPCFF395.2.5 CHMPCFF395.5 FLUO017418-1G FLUO017418-2.5G FLUO017418-5G
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00460417
Numéro CAS: 30235-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité