2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
11058-500 11058-1 11058-5
CAYM11058-500EA 114 EUR InStock
CAYM11058-500 CAYM11058-1 CAYM11058-5
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00490009
Numéro CAS: 30235-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité