1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanone
C2325-25G C2325-5G
TCIAC2325-25GEA 401 EUR InStock
TCIAC2325-25G TCIAC2325-5G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole)
Formule: C₅H₄N₆O
MW: 164,1249 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043399
Numéro CAS: 41864-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041efbabb44897a7dab66a0efeb3778ed3f25a31&vid=041efbabb44897a7dab66a0efeb3778ed3f25a31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité