4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2416.0005 B2416-1G B2416-5G
TCIAB2416.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB2416.0005 TCIAB2416-1G TCIAB2416-5G
4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-trans-stilbene
Formule: C₁₄H₁₁Br
Numéro MDL: MFCD00155020
Numéro CAS: 13041-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aedb85475caf2c7ed380f637613872cdc43a74c7&vid=aedb85475caf2c7ed380f637613872cdc43a74c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité