4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0557-25GEA 77 EUR InStock
TCIAS0557-25G
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC)
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013994
Numéro CAS: 100-31-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/86/28994186.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité