4-Aminostilbene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0854-1GEA 107 EUR InStock
TCIAA0854-1G TCIAA0854-25G TCIAA0854-5G
4-Aminostilbene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Aminostilbene
Formule: C₁₄H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00025377
Numéro CAS: 834-24-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/01/28928601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité