trans-4-Nitrostilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0549-25GEA 140 EUR InStock
TCIAN0549-25G TCIAN0549-5G
trans-4-Nitrostilbene ≥98.0% (par GC)
trans-4-Nitrostilbene
Formule: C₁₄H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00053614
Numéro CAS: 1694-20-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/23/28989723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité