4-Methoxystilbene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17328.06EA 101 EUR InStock
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017178
Numéro CAS: 1142-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité