1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nitroanthraquinone, 1-Nitroanthracene-9,10-dione
N0127-25G N0127-500G
TCIAN0127-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAN0127-25G TCIAN0127-500G
1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
1-Nitro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇NO₄
MW: 253,2097 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019140
Numéro CAS: 82-34-8
EINECS: 201-413-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4add5681d5b179854e8659b79bee36104ce142&vid=1c4add5681d5b179854e8659b79bee36104ce142&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité