1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Q0022-25G Q0022-5G
TCIAQ0022-25GEA 138 EUR InStock
TCIAQ0022-25G TCIAQ0022-5G
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC)
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Formule: C₂₁H₁₅NO₃
MW: 329,3500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019148
Numéro CAS: 81-48-1
EINECS: 201-353-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d47dcac47307d57a694704cce9883c8355b364&vid=94d47dcac47307d57a694704cce9883c8355b364&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 581.0 to 585.0 nm (Toluene)
Absorbance (E1%1cm) min. 310 (Toluene, 581.0 to 585.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité