Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1857-10MLEA 140 EUR InStock
TCIAB1857-10ML
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (par GC)
Bis(trimethylsilyl)methane
Formule: C₇H₂₀Si₂
MW: 160,405 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00008275
Numéro CAS: 2117-28-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/23/28933623.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité