Diiodure de samarium 0,1 M dans le THF stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Samarium (II) iodureIodure de samarium (II)
Stabilization: Stabilisé avec Sm
294991000.EA 105 EUR InStock
294991000.
Diiodure de samarium 0,1 M dans le THF stabilisé, AcroSeal®
Diiodure de samarium
Formule: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Densité: 0,922 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058873
Numéro CAS: 32248-43-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité