3-Cyclohexylpropionate d'allyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyl Cyclohexanepropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Allyl 3-cyclohexylpropanoate, 2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Cyclohexanepropionic acid allyl ester, Allyl 3-cyclohexylpropionate, 3-Cyclohexylpropionic acid Allyl Ester Cyclohexanepropionic acid Allyl Ester
C0485-25ML C0485-500ML
TCIAC0485-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAC0485-25ML TCIAC0485-500ML
3-Cyclohexylpropionate d'allyle ≥98.0% (par GC)
Allyl cyclohexanepropionate
Product Categories: Materials Chemistry, Monomers
Other Product Names / Synonyms: Cyclohexanepropionic Acid Allyl Ester, 3-Cyclohexylpropionic Acid Allyl Ester
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00059557
Numéro CAS: 2705-87-5
EINECS: 220-292-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9254211a63c907a95b8c349ca8b7616c882e8395&vid=9254211a63c907a95b8c349ca8b7616c882e8395&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité