1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2237-25GEA 323 EUR InStock
TCIAB2237-25G TCIAB2237-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00012836
Numéro CAS: 71617-20-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/01/28934001.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité