1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
013121-1G 013121-5G 013121-25G
FLUO013121-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013121-1G FLUO013121-5G FLUO013121-25G
1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
Formule: C₁₂H₁₅F₂N
Numéro MDL: MFCD03840201
Numéro CAS: 155137-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité