Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
O0291-25G O0291-5G
TCIAO0291-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAO0291-25G TCIAO0291-5G
Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Chromone-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014667
Numéro CAS: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eda207c51e034f27a94e234b91b0e6159e1610a&vid=2eda207c51e034f27a94e234b91b0e6159e1610a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité