6-Chlorochromone-2-carboxylic acid
012035-1G 012035-5G
FLUO012035-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012035-1G FLUO012035-5G
6-Chlorochromone-2-carboxylic acid
6-Chlorochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅ClO₄
Numéro MDL: MFCD00847039
Numéro CAS: 5006-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité