6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0744-25GEA 484 EUR InStock
TCIAF0744-25G TCIAF0744-5G TCIAF0744-1G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD03070543
Numéro CAS: 99199-59-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/88/28969288.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité